Merck
96690
Supelco
Isobutylvinylether
analytical standard
Synonym(e):
Vinylisobutylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
1560159
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.45 (vs air)
Dampfdruck
68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)