Wichtige Dokumente
94961
Terbuthylazine Metabolit CSAA036479 -hydrochlorid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazin -hydrochlorid, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropionsäure -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥95.0 % (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
InChI
1S/C7H11N5O3.ClH/c1-7(2,3(13)14)12-5-9-4(8)10-6(15)11-5;/h1-2H3,(H,13,14)(H4,8,9,10,11,12,15);1H
InChIKey
QQWQWJFOHCPBKX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)