92-0201
Pestizide nach US EPA IP-8, TO-10A, ASTM® D 4861
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)