91496
Elementare Verunreinigungen nach ICH Q3D inhalation, Standard 4
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Ag, 7 mg/L
As, 2 mg/L
Cd, 3 mg/L
Co, 3 mg/L
Hg, 1 mg/L
Ni, 5 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 130 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 1 mg/L
Konzentration
(in 12% nitric acid)
Methode(n)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)