Merck
854141
Supelco
Fläschchen, 2 ml, Bördelkappe, Klarglas, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Synonym(e):
100 Stück BÖRDELRANDGEFÄß, KLARGLAS, 2ML, STD.-ÖFFNUNG (4,6 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
vial type standard opening
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Bördelrandgefäße, die 11 mm Verschlüsse benötigen, sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Glasgefäße sind mit einer 4,6 oder 6 mm ID-Öffnung erhältlich. Die weitere Öffnung (6,0 mm) vergrößert die Trefffläche für das Durchstechen der Nadel. Die Bördeldeckel für diese Gefäße sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)