821303
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
phase polypropylene glycol, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 21303
Parameter
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
polypropylene glycol phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Kapazität
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)