818278
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Super-Phenyl HPLC-Säule, phase phenyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Super-Phenyl, 18278
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
2.3 μm
Porengröße
140 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)