817367
TSKgel® GMHHR-H(S) (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® HHR Column
About This Item
product name
TSKgel® GMHHR-H(S) Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 17367
Parameter
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
13 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)