814715
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulfonic acid, 20 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14715
Parameter
20 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
20 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)