Merck
78887
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]-oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19D3H34NO5
Molekulargewicht:
362.52
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99%
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)