Merck
7750999
RheBuild® Kit
for use with 7750 TPMV Series
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Kompatibilität
for use with 7750 TPMV Series
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rheodyne Ventile
Diese Kits enthalten alle Werkzeuge und Ersatzteile, die Sie zur Reparatur Ihres Rheodyne-Injektors benötigen. Es sind Teile enthalten, die häufig leicht beschädigt werden, abnutzen oder verloren gehen können. Die Kits für Injektoren mit Frontladung enthalten: Rotor-Dichtung, Stator-Face-Assembly, Isolierdichtung, Nadelführung, Nadelportreiniger, zwei Sechskantschlüssel, Anleitung und Minihandbuch. Die Teile können, je nach Ventilmodell, variieren.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)