Merck
72584
Supelco
2-Ethylhexyl-trans-4-methoxycinnamat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChIKey
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
426.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
219 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)