Merck
69705
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
Synonym(e):
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazol, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-kresol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Übergangstemp.
transition temp >270 °C
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
InChIKey
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Covalently bondable UV light stabilizer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)