Merck
65731-U
Supelco
Discovery® Zr-Kohlenstoff-HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
1% Carbon loading
Parameter
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
30 m2/g
Matrix
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
carbon phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
operating pH range
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Discovery Zr-Carbon besteht aus sphärischen, porösen, Kohlenstoff-beschichteten Zirkoniumdioxid-Partikeln. Sie ist ideal für die Umkehrphasentrennung von geometrischen Isomeren und Diastereomeren. Sie ergänzt die Selektivität der anderen Discovery-Phasen auf Zirkoniumdioxid- und Kieselgelbasis und ermöglicht es, den gesamten pH-Bereich von pH 1 bis pH 14 auszunutzen. Eine großartige Alternative, wenn C18 nicht funktioniert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Trennung von geometrischen Isomeren und Diastereomeren.
  • Stark hydrophobe Oberfläche.
  • Am stärksten abweichende Retention für nicht-ionische Verbindungen im Vergleich zu anderen Discovery Zr-Phasen.
  • Vergleichbar mit porösem, graphitierten Kohlenstoff, aber mit zusätzlicher Ionenaustausch-Wechselwirkung.
Sonstige Hinweise
Vermeiden Sie kondensierte Aromaten, das diese von der Discovery Zr-Carbon zu stark zurückgehalten werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)