Merck
59136-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-18-T HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.3% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-18-T-Säulen zeichnen sich durch eine Octadecylsilan-Modifizierung und eine spezielle Oberflächenbehandlung aus, die hervorragende Trennungen von Nucleotiden ermöglichen. Jede Produktionscharge des Packungsmaterials wird mit einem repräsentativen Nucleotid, Adenosindiphosphat (ADP) getestet, um eine gute Peak-Form zu gewährleisten. Mit dieser Phase kann auch die Chromatographie anderer Verbindungen, die zur Bildung von Metallchelatkomplexen tendieren, verbessert werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the