Merck
57219
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE-Bulkpackung
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
Produktlinie
Supelclean
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
17% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
KompatibilitätWässrige Lösungen
  • Polymer gebundenes Octadecyl (17%), endcapped
  • Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
  • Hohe Kohlenstoffbeladung (17%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
  • Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Beständigkeit bei extremen pH-Bedingungen
  • Wird verwendet zur Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
·
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.