57029
Visiprep™ Verteilerabdeckung (Durchflussreglerventile und Dichtungen enthalten)
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Synonym(e):
Abdeckung mit 12 DL-Flusskontrollventilen und Dichtung
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
Fußnote
Enthalten beim Visiprep DL 12-Port Vakuumextraktionsgerät (57044)
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)