Merck
54924
Supelco
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agentur
suitable for USP L10
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 3.2 mm
Matrix
cyanopropyl
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)