Merck
54922
Supelco
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
Synonym(e):
Nucleosil® C8, 5UM, 25CM X 3.2MM ID
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agentur
suitable for USP L7
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
8.5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octyl
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)