Fortfahren mit
54792
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
60 Å
Matrix:
silica gel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Quality Segment
agency
suitable for USP L3
manufacturer/tradename
LiChrospher®
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
650 m2/g
matrix
silica gel
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® Si 60 (5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm) is ideal for normal-phase HPLC chromatography separations.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
547755477454780
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 3.2 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
Si, silica phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® Si-60 HPLC Column
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)