Merck
52707-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Kennzeichnungsgrad
9% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (biologische Fluide, Wasser)
  • Monomer gebunden, Octyl (9 % C), endcapped; geringerer Kohlenstoffgehalt als DSC-18Lt
  • Für die Elution sehr großer hydrophober Moleküle, die von DSC-18 oder DSC-18Lt zu stark retardiert werden
  • Verwenden Sie diese Phase für die schnelle Freisetzung hydrophober Moleküle mit geringen Volumina organischer Lösungsmittel
  • Anorganische Puffer mit ausreichender Ionenkraft können für die Elution eingesetzt werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.