52695-U
Discovery® DSC-CN SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
cyano bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser) beim Einsatz im Umkehrphasen-Modus oder organische Lösungsmittel, Öle und Fette beim Einsatz im Normalphasen-Modus
- Monomer gebunden, Cyanopropyl (7 % C), endcapped
- Einsatz sowohl im Umkehrphasen-Mechanismus oder Normalphasen Mechanismus
- Ideal für sehr hydrophobe Analyten, die auf hydrophoberen Adsorbentien wie DSC-18 irreversibel retardiert werden können
- Geringere Retentionskraft als DSC-Si oder DSC-Diol im Normalphasen Modus (organische Matrices wie Hexan oder Öle)
- Ermöglichen die schnelle Freisetzung sehr polarer Moleküle, die auf sehr polaren Adsorbentien irreversibel festgehalten werden
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..