Merck
506184
Supelco
PIAB Lab Vac Vacuumpumpen
Model LVX40
About This Item
Hersteller/Markenname
Model LVX40
Kompatibilität
for use with LVX40
Allgemeine Beschreibung
Sichere, wartungsfreie, druckluftbetriebene Pumpsysteme zur Filtration und Entgasung mobiler Phasen.
Die druckluftbetriebenen PIAB Lab Vac-Pumpsysteme können zur Filtration, Entgasung, Rotationsverdampfung und bei vielen weiteren Laborapplikatonen eingesetzt werden.
Durch ihr Design sind die Lab Vac-Einheiten sicher, leise, effizient und praktisch wartungsfrei im Betrieb - kein Ölwechsel und kein Elektromotor, der Funken bildet oder verschleißt.
Die mehrstufige Saugpumpe des Lab Vac erzeugt das Vakuum, indem Druckluft durch eine Reihe von 5 Düsen geleitet wird. Die Luft wird von einer Düse zur nächsten geleitet, wobei ein Vakuum, ähnlich wie in einer Wasserstrahlpumpe, um die Düse in jeder, der aufeinanderfolgenden Kammern gebildet wird. Die beweglichen Teile sind aus einem Ethylen-Propylen-Dienmonomer (EPDM) hergestellt, was eine lange Lebensdauer sichert. Wir bei Supelco setzen diese Pumpen seit Jahren in unseren Labors ein - eine Wartung war bisher NICHT erforderlich. Wir empfehlen die Installation einer Vakuumfalle in der Vakuukleitung, um zu verhindern, dass Lösungsmitteldämpfe in die Lab Vac-Einheit gezogen werden. Empfehlenswert ist auch die Vorschaltung eines 40μm Partikelfilters, falls Ihre Luftversorgung Staubanteile enthalten könnte, und/oder die Verwendung eines 0-100psi Druckminderers, falls Ihre Luftversorgung keine Druckregelung hat.
Jede Einheit ist mit einem Manometer für den Eingangsdruck und eines für das Vakuum ausgestattet. Enthalten ist eine Auswahl von PIAB Schnellanschluss (Quick-connect) Fittings, die den Anschluss von Schläuchen verschiedener Größen ermöglichen. Adapter mit Schlauchtülle sind für den Einsatz mit Vakuumschläuchen enthalten. Ebenso 6′ (1,8 Meter) Pressluftschlauch, 1′ (0,3 Meter) Vakuumschlauch und Schlauchschellen, für den einfachen Anschluss der Druckluftleitung in Ihrem Labor (mit oder ohne den optionalen In-Line-Druckminderer). Schrauben für die Wandmontage sind ebenfalls enthalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)