501522
Distickstoffoxid in Stickstoff
1 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
cylinder of 48 L
Hersteller/Markenname
Air Liquide America Specialty Gases LLC T44-48
Verfügbarkeit
not available in EU
Konzentration
1 ppm
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Anwendung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)