Wichtige Dokumente
501298
Kohlendioxid (99,8%)
cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
99.8%
Form
gas
Verpackung
cylinder of 48 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T105-48
Verfügbarkeit
not available in EU
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
SMILES String
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Regulierungsbehörde
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)