48799-U
EPA VOC-Mischung 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Synonym(e):
Flüchtige organische Verbindungen - Mischung 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 601,8010,8240,8260,502.1,502.2,524.1,524.2,8021 (1987),8021A (1990)
MISA (Canada) Group 16
suitable for EPA 8260
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Verpackung
ampule of 1.5 mL
Konzentration
2000 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Analyt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?