Wichtige Dokumente
48518
2,4,6-Trichlorphenol
analytical standard, ampule of 5000 mg
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
1 mmHg ( 76.5 °C)
Verpackung
ampule of 5000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChIKey
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?