Merck
48268
Supelco
ASTM® D5134 Qualitativer Referenz-Refinery-Standard, Kit
analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D5134
Verpackung
pkg of 1 kit
Konzentration
(2 x 1 mL each of the three standards)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Alkylate Standard, analytical standard
  • ASTM® D5134 Qualitative Reference Naphtha Standard, analytical standard
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 48266ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard, analytical standardSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)