47840
Saccharin Calciumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Saccharin Hemicalciumsalz, 2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazol, o-Sulfobenzimid
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/2C7H5NO3S.Ca.H2O/c2*9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h2*1-4H,(H,8,9,10,11);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
XOCXGVIOTKFUSU-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?