47661-U
Methylchloracetat
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 552.2
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Selbstzündungstemp.
869 °F
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Expl.-Gr.
18.5 %
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−33 °C (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChIKey
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?