Wichtige Dokumente
442676
Heptadecan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
8.3 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 115 °C)
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-22 °C (lit.)
Dichte
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?