Wichtige Dokumente
442283-U
2,3,4-Trichlorphenol
analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChIKey
HSQFVBWFPBKHEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?