Wichtige Dokumente
442268
1-Hexadecen
analytical standard
Synonym(e):
Ceten
About This Item
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
>0.8 (vs air)
Dampfdruck
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
This product has been discontinued. It has been replaced by product 52276.
Selbstzündungstemp.
464 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-5 °C (lit.)
Dichte
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChIKey
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?