40079
Phenanthren -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
5000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChIKey
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?