40051
Hexachlorcyclopentadien -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 508
Produktlinie
TraceCERT®
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mg
Konzentration
5000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5Cl6/c6-1-2(7)4(9)5(10,11)3(1)8
InChIKey
VUNCWTMEJYMOOR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?