Merck
33175
Supelco
Kieselgel-Säulen Regenerationslösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
Beschreibung
Silica Column Regeneration Solution
Verpackung
pkg of 200 mL
Kompatibilität
Restoring Column Performance
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Mit dieser Lösung können Sie Kieselgel-Säulen, die in Kontakt mit starken polaren Lösungsmitteln wie Wasser oder Alkohol gekommen sind, wieder regenerieren. Spülen Sie die Säule 10 Minuten lang mit dieser Regenerierungslösung und äquilibrieren anschließend 10 Minuten lang mit der mobilen Phase. In den meisten Fällen ist die Trennqualität der Säule wiederhergestellt, so daß Sie Ergebnisse wie vor dem Kontakt mit dem polaren Lösungsmittel erhalten.
Silica Column Regeneration Solution contains a mixture of acetic acid, dimethoxypropane, and methylene chloride.
Anwendung
It was used to flush and regenerate the column used for HPLC analysis of tocopherols and tocotrienols.
Analyt
Beschreibung
    Acetic acid
    Dichloromethane
    2,2-Dimethoxypropane
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simple solutions to problems encountered in quantitative analysis of tocopherols and tocotrienols using silica columns.
A K Hewavitharana
Analytical biochemistry, 313(2), 342-344 (2003-02-28)