Merck
29653-U
Supelco
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, geringe Adsorption (LA), 2 ml, Packung mit 100 Stk.
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonym(e):
Adsorptionsarmes Fläschchen-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Allgemeine Beschreibung
Supelco′s neue Fläschchen mit geringer Adsorption (GA) werden mit einem Verfahren hergestellt, das die Anzahl an Hydroxygruppen auf der Glasoberfläche des Fläschchen′s verringert, die Oberflächenaktivität signifikant verringert und gleichzeitig die analytische Quantifizierung verbessert sowie pH-Verschiebungen in der Probe minimiert. Derselbe Prozess entfernt auch ungewünschte Oberflächenmetalle wie Natrium und Bor, die Proben kontaminieren und die Spurenanalyse beeinträchtigen können. Anders als andere Verfahren zum Verringern der Oberflächenaktivität von Fläschchen ist das Entfernen der Oberflächenaktivität bei GA-Fläschchen ein wesentlicher Teil des Herstellungsprozesses und keine chemische Oberflächenbehandlung.
Die Fläschchen und Verschlüsse sind für eine optimale Leistung in HPLC-, GC/MS- und LC/MS-Anwendungen konzipiert, entwickelt und hergestellt. Alle Teile des Fläschchensystems (Fläschchen, Kappe und Septum) können mit der Probe in Kontakt kommen und sind wesentlich für das Analyseergebnis.
Wir empfehlen die Verwendung von GA-Fläschchen mit einer MSQ-Polypropylenkappe und PTFE-Silikonsepten. Diese Kombination aus Kappe und Septen wurde speziell für den Gebrauch in der Massenspektrometrie entwickelt. Sie zeigt wenig bis keine Hintergrundkontamination im Vergleich zu anderen Kappen- und Septenprodukten auf dem Markt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Ein vollständiger Arbeitsablauf für die HPLC-Trennung von 17 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabisprodukten unter Verwendung der Ascentis® Express C18-Säule in einer kürzeren Laufzeit mit stabiler Retentionszeit. Hier erfahren Sie mehr.
Alle anzeigen
Protokolle
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.