Merck
29546-U
Supelco
Gasreiniger mit hoher Kapazität, Einstiegsmodell
AC/DC input 230 V AC, size 1/8 in., CE Approved
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.54
Größe
1/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Kein anderer Reiniger entfernt sowohl Sauerstoff als auch Wasser in solch großen Mengen.
Um Ihre GC-Säulen und Detektoren zuverlässig vor Schäden durch Sauerstoff und Wasserdampf zu schützen, sollten Sie Gasreiniger einsetzen, die speziell auf maximale Gasreinheit hin entwickelt sind. Das Reinigerrohr des Hochkapazitäts-Gasreinigers von Supelco wird in einem Ofen erhitzt. Sauerstoff und Wasserdampf reagieren mit der Legierung im Rohr. Anders als Reiniger, die Verunreinigungen adsorbieren, verhindert die chemische Reaktion mit der Legierung ein Wiedereintreten der Verunreinigungen in den Gasstrom - auch wenn die Temperatur sich ändert oder das Material die Sättigungsgrenze erreicht. Der Reiniger entfernt auch Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Ein einziges der austauschbaren Reinigerrohre kann 14 Liter Sauerstoff oder 35 Liter Wasserdampf (STP) entfernen. Es entfernt Sauerstoff und Wasser aus mindestens 60 Flaschen hoch kontaminierten Gases - Gas, das 100ppm Sauerstoff und/oder Wasser enthält. Der Reiniger entfernt Sauerstoff und Wasserdampf effektiv bei Flußraten bis zu 1100ml/min. Er kann jedes Trägergas, mit Ausnahme von Wasserstoff, reinigen.
Die Maße des Edelstahl-Reinigerrohrs sind 10 in. x 1/2 in. O.D. (25,4 cm x 12,7 mm OD). Der Ofen ist 10in. (25,4 cm) lang. Das Gerät kann auf den Labortisch oder an die Wand geschraubt werden. Mit 90 Watt Leistungsaufnahme ist es so sparsam wie eine Glühbirne.
Nur horizontale Montage.
Zwei Jahre Garantie auf das Gerät, 90 Tage auf die Heizelemente.
CE-zugelassen
Conformity Marks: CE Approved
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)