Wichtige Dokumente
28085-U
Equity-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm
About This Item
Materialien
fused silica
Agentur
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.20 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)