Merck
27408
Supelco
Einsatz für Flachbodengläser
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
glass
Beschreibung
Mandrel precision point
Leistungsmerkmale
conical
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
Volumen
0.05 mL
Kompatibilität
for use with vial with 6 mm opening
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)