Wichtige Dokumente
25942
Glass Packed GC Column (fits Varian®)
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Materialien
glass column
Hersteller/Markenname
Varian
Parameter
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/120 Carbopack B DA support
Aktive Matrixgruppe
4% Carbowax 20M phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Varian
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)