Merck
25097-U
Supelco
TDS3 Lagerbehälter
greener alternative
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix, for use with Markes International Unity
Synonym(e):
DURCHSICHTIGE TDS3 AUFBEWAHRUNGSBEHÄLTER FÜR 3,5" X 1/4" 6MM RÖHRCHEN
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Verpackung
pkg of 1 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
TDS3-Innenraum Außendurchm. × L
1/4 in. × 3 1/2 in. (8.9 cm)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Markes International Unity
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix
for use with Thermal Desorption Tubes
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Thermodesorptionsröhrchen sind mindestens 50 bis 100 Mal wiederverwendbar und reduzieren den Einsatz von Zubehör wie Transferröhrchen, Kappen und Pipettenspitzen, was dem Prinzip „Vermeidung von Abfall“ entspricht. Außerdem entfällt durch diese Röhrchen die Verwendung giftiger Lösungsmittel wie CS2 zur Extraktion der zu untersuchenden VOC im Einklang mit dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Mit unserem TDS3-Aufbewahrungs- und Probenahmesystem vereinfachen Sie den Thermodesorptions-Probenaufbereitungsprozess. Die TDS3-Aufbewahrungsbehälter schützen die Integrität der Probe vor und nach der Probenahme. Mit den optionalen Probenahmekappen können Sie den TDS3-Behälter als Röhrchenhalter verwenden und bequem an Ihre Probenahmepumpe anschließen.
Rechtliche Hinweise
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.