Wichtige Dokumente
22731
SS-174 PTFE-beschichtete Septen
diam. 11 mm ( 7/16 in.)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115718
Empfohlene Produkte
Materialien
off-white silicone body (123 mil thick)
yellow PTFE face (2 mil thick)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchmesser
11 mm ( 7/16 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Injektortemperatur: 200°C bis 300°C
Nachdem die PTFEschicht durch die Injektion verletzt ist, tritt Bluten auf. Da dieses Bluten ansteigt, je größer die exponierte Gummifläche ist, empfehlen wir den Einsatz einer Nadelführung, um den durchstochenen Bereich zu minimieren.
123 mil weißer Silikongummi mit 2 mil gelbem PTFE.
Nachdem die PTFEschicht durch die Injektion verletzt ist, tritt Bluten auf. Da dieses Bluten ansteigt, je größer die exponierte Gummifläche ist, empfehlen wir den Einsatz einer Nadelführung, um den durchstochenen Bereich zu minimieren.
123 mil weißer Silikongummi mit 2 mil gelbem PTFE.
PTFE-fused septa are suitable to overcome the degradation due to prolonged high temperatures which occurs in silicone rubber septa. The degradation results in baseline drift and additional peaks. It is generally fixed with the PTFE face towards the column packing.
Anwendung
Glass vials equipped with stir bars may be sealed with PTFE faced silicone septa for solvent drop microextraction analysis of water samples.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carmen López-Blanco et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 383(4), 557-561 (2005-09-01)
Water contamination due to the wide variety of pesticides used in agriculture practices is a global environmental pollution problem. Analytical methods with low quantification limits are necessary. The application of a new extraction technique, solvent drop microextraction (SDME), followed by
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 62-62 (2008)