Merck
22282
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie C, abnehmbare Nadel
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series C
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 030035
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volumen
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Serie C - Austauschbare Nadel. Eine stabile Gasspritze mit Kolben-sicherung und besonders geringem Totvolumen. Die Nadel kann ausgetauscht werden. Zur Probenaufbewahrung nicht geeignet.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)