Merck
22008
Swagelok® Kappen
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
Synonym(e):
Swagelok® 400C,MESSING VERSCHLUSSKAPPE 1/4” PK6
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Materialien
brass
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-C
Fitting
1/4 in. male
Allgemeine Beschreibung
Nuts und Ferrules werden zusammen mit den Kappen geliefert.
Anwendung
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)