Merck
21638
Supelco
Leere Glas-GC-Säule für Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820 und 7890 (Konfiguration „A“)
L × O.D. × I.D. 2.0 ft (0.61 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
glass column
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
2.0 ft (0.61 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Säulenart
empty
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Allgemeine Beschreibung
Silanisierte Glas-Leersäulen X (Länge des Injektorarms) = 11,02" (280 mm). Y (Länge des Detektorarms) = 9,05" (230 mm). S (Abstand zw. Injektor und Detektor) = 9,0" (229 mm). Die maximale Abweichung der TightSpec-Säulen beträgt ±6 mm von der angegebenen Länge. Supelco-Säulen mit nominaler Länge entsprechen den Angaben der Gerätehersteller mit einer Abweichung von maximal 1,5%. Die Fittings sind nicht enthalten.
GC columns are of two types; packed column and capillary column. Capillary column carries the gas through a central aperture which is unimpeded through the entire length of column. In general, capillary columns are made longer to produce more theoretical plates. This also helps in band dispersion eventually narrowing the peaks and resulting in high resolution.
Anwendung
Empty column may be used for packing adsorbents for temperature-programmed desorption (TPD) instrumentation.
Rechtliche Hinweise
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)