Merck
21383-U
Empty Glass Column
fritted
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Leistungsmerkmale
fritted
Verpackung
pack of 5 columns
Länge
20 cm
Kompatibilität
for use with Supelco Dioxin System
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)