Wichtige Dokumente
21272-U
GC stationäre Phase
phase UCW 98, bottle of 50 g
About This Item
Agentur
meets requirements for USP G9
Verpackung
bottle of 50 g
Parameter
0-300 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
UCW 98 phase
Löslichkeit
chloroform, toluene: soluble
Säulenart
packed GC
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
609.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
321 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)