Merck
20857
Rohrbieger
Three-Size for 1/4in. (6 mm, 3/16in. (4 mm) & 1/8in. tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Allgemeine Beschreibung
Die verstärkten Rohrbieger biegen Aluminium-, Kupfer- oder Edelstahlrohre leicht bis zu 180, ohne das Rohr zu knicken oder zu reißen.
Der Drei-in-Einem Rohrbieger biegt 1/8 ″, 3/16 ″, oder 1/4 ′′ (3, 4, or 6 mm) Rohrleitungen mit Standardwanddicke.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)