Wichtige Dokumente
12794-U
Metallbepackte GC-Säule (kompatibel mit Agilent, Konfiguration „A“)
phase SP®-1000, 10%, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
50-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 SUPELCOPORT support
Aktive Matrixgruppe
SP®-1000 phase, 10%
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)